Stampa…
2-(Difluoromethyl)isonicotinaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51203-1G PC51203-250MG PC51203-100MG
APOSPC51203-1GEA 1200 EUR
APOSPC51203-1G APOSPC51203-250MG APOSPC51203-100MG
2-(Difluoromethyl)isonicotinaldehyde
2-(Difluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formula: C₇H₅F₂NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18256101
CAS Number: 1211540-67-8