Stampa…
N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC512029-1G PC512029-250MG
APOSPC512029-1GEA 174 EUR
APOSPC512029-1G APOSPC512029-250MG
N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄FN·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32066863
CAS Number: 1704977-00-3