N-[(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₄FN·ClH Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD32066862 CAS Number: 2414145-16-5 |