Stampa…
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC512027-1G PC512027-250MG
APOSPC512027-1GEA 132 EUR
APOSPC512027-1G APOSPC512027-250MG
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄FN·ClH
Peso molecolare: 215,695 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32066861
CAS Number: 2379918-51-9