Stampa…
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC512024-1G PC512024-250MG PC512024-5G
APOSPC512024-1GEA 112 EUR
APOSPC512024-1G APOSPC512024-250MG APOSPC512024-5G
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄FN·ClH
Peso molecolare: 215,695 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12197062
CAS Number: 1170249-65-6