Stampa…
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-boronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC512023-100MG PC512023-50MG
APOSPC512023-100MGEA 464 EUR
APOSPC512023-100MG APOSPC512023-50MG
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-boronic acid, pinacol ester
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₆BF₃N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28368565
CAS Number: 1396123-92-4