Stampa…
N-[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC512022-1G PC512022-250MG
APOSPC512022-1GEA 261 EUR
APOSPC512022-1G APOSPC512022-250MG
N-[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄FN·ClH
Peso molecolare: 215,695 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31714844
CAS Number: 2366991-75-3