Stampa…
2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Difluoromethyl)pyridine-4-carbonitrile, 4-Cyano-2-(difluoromethyl)pyridine
PC51202-1G PC51202-250MG
APOSPC51202-1GEA 452 EUR
APOSPC51202-1G APOSPC51202-250MG
2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
Formula: C₇H₄F₂N₂
Peso molecolare: 154,117 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18256051
CAS Number: 1211528-71-0