Stampa…
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC512015-1G PC512015-250MG
APOSPC512015-1GEA 105 EUR
APOSPC512015-1G APOSPC512015-250MG
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄FN·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31695784
CAS Number: 2366994-30-9