Stampa…
N-[(1S)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC512014-1G PC512014-250MG
APOSPC512014-1GEA 208 EUR
APOSPC512014-1G APOSPC512014-250MG
N-[(1S)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1S)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄FN·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31695606
CAS Number: 2407312-04-1