Stampa…
2-(Difluoromethyl)-4-hydroxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Difluoromethyl)pyridin-4-ol, α,α-Difluoro-4-hydroxy-2-picoline
PC51200-1G PC51200-250MG
APOSPC51200-1GEA 724 EUR
APOSPC51200-1G APOSPC51200-250MG
2-(Difluoromethyl)-4-hydroxypyridine 95%
2-(Difluoromethyl)-4-hydroxypyridine
Formula: C₆H₅F₂NO
Peso molecolare: 145,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18820876
CAS Number: 501125-75-3