3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected, tech
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)-6-chloro-2-fluoroaniline, tert-Butyl (3-bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)carbamate
Formula:
C₁₁H₁₂BrClFNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28127019 CAS Number: 1820711-67-8 |