2-Bromo-6-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₆BrF₃O₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27975433 CAS Number: 1820716-91-3 UN: 3265 ADR: 8,III |