Stampa…
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51195-1G PC51195-5G
APOSPC51195-1GEA 65.4 EUR
APOSPC51195-1G APOSPC51195-5G
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃ClF₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847295
CAS Number: 22227-59-4