3,4,5-Trifluoropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₂F₃N Punto di ebollizione: 85…87 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09998883 CAS Number: 67815-54-7 |