Stampa…
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51193-1G PC51193-250MG PC51193-5G
APOSPC51193-1GEA 174 EUR
APOSPC51193-1G APOSPC51193-250MG APOSPC51193-5G
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
Formula: C₇H₆FNO₃
Punto di fusione: 138…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779286
CAS Number: 122455-84-9