Stampa…
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51192-1G PC51192-5G PC51192-25G
APOSPC51192-1GEA 0 EUR
APOSPC51192-1G APOSPC51192-5G APOSPC51192-25G
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline 95+%
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₁₃H₁₈F₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09909924
CAS Number: 694499-26-8