3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-ol, 4-(3-Hydroxyprop-1-yl)benzotrifluoride
Formula:
C₁₀H₁₁F₃O Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09028744 CAS Number: 180635-74-9 |