Stampa…
4-Bromo-6-(pentafluorothio)-1H-benzimidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Bromo-1H-benzimidazol-6-yl)sulphur pentafluoride, 4-Bromo-6-(pentafluorosulphanyl)-1H-benzimidazole
PC51190-1G PC51190-250MG
APOSPC51190-1GEA 437 EUR
APOSPC51190-1G APOSPC51190-250MG
4-Bromo-6-(pentafluorothio)-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-6-(pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄BrF₅N₂S
Peso molecolare: 323,081 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24369706
CAS Number: 1432075-84-7