Stampa…
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51186-1G PC51186-250MG PC51186-5G
APOSPC51186-1GEA 130 EUR
APOSPC51186-1G APOSPC51186-250MG APOSPC51186-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₄BrFO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203615
CAS Number: 251300-29-5