Stampa…
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-carboxy-5-fluorophenol, 5-Bromo-4-fluorosalicylic acid
PC51184-1G PC51184-250MG PC51184-5G
APOSPC51184-1GEA 118 EUR
APOSPC51184-1G APOSPC51184-250MG APOSPC51184-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 96%
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₄BrFO₃
Peso molecolare: 235,007 g/mol
Punto di fusione: 203…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235149
CAS Number: 1644-71-9