Stampa…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51183-1G PC51183-250MG PC51183-5G
APOSPC51183-1GEA 126 EUR
APOSPC51183-1G APOSPC51183-250MG APOSPC51183-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃F₅O₂
Punto di fusione: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827981
CAS Number: 157337-81-0