Stampa…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51182-1G PC51182-250MG PC51182-5G
APOSPC51182-1GEA 101 EUR
APOSPC51182-1G APOSPC51182-250MG APOSPC51182-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃F₅O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12404958
CAS Number: 134099-30-2