Stampa…
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51178-1G PC51178-250MG
APOSPC51178-1GEA 261 EUR
APOSPC51178-1G APOSPC51178-250MG
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 97%
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formula: C₇H₅F₃O₃S
Punto di fusione: 119…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22053286
CAS Number: 432-84-8