2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Hydroxy-3-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone, 2-Nitro-4-((trifluoromethyl)sulphonyl)phenol, 2-Hydroxy-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene
PC51177-1G
PC51177-250MG
PC51177-5G
APOSPC51177-1GEA
219
EUR
APOSPC51177-1G
APOSPC51177-250MG
APOSPC51177-5G
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formula:
C₇H₄F₃NO₅S Peso molecolare: 271,171 g/mol Punto di fusione: 58…61 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00986405 CAS Number: 15183-75-2 |