Stampa…
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-1-[2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one, 2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
PC51176-1G PC51176-250MG
APOSPC51176-1GEA 328 EUR
APOSPC51176-1G APOSPC51176-250MG
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formula: C₉H₅BrF₄O₂
Peso molecolare: 301,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD23703637
CAS Number: 1429321-83-4
UN: 3265
ADR: 8,III