Stampa…
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
PC51175-1G PC51175-250MG PC51175-5G
APOSPC51175-1GEA 158 EUR
APOSPC51175-1G APOSPC51175-250MG APOSPC51175-5G
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₉H₆F₄O₂
Peso molecolare: 222,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23703636
CAS Number: 1429321-84-5