Stampa…
2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 2-Hydroxy-5-[(trifluoromethyl)thio]aniline
PC51173-250MG PC51173-1G
APOSPC51173-250MGEA 114 EUR
APOSPC51173-250MG APOSPC51173-1G
2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formula: C₇H₆F₃NOS
Peso molecolare: 209,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD23703635
CAS Number: 228401-48-7