4-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
α,4-Dibromo-2,3-difluorotoluene, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2,3-difluorobenzene
Formula:
C₇H₄Br₂F₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23703634 CAS Number: 162744-56-1 UN: 3265 ADR: 8,III |