Stampa…
4-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-4-formylphenylacetylene
PC51170-1G PC51170-250MG PC51170-5G
APOSPC51170-1GEA 429 EUR
APOSPC51170-1G APOSPC51170-250MG APOSPC51170-5G
4-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
4-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₅FO
Peso molecolare: 148,134 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD23703632
CAS Number: 1267502-64-6