Stampa…
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51167-1G PC51167-250MG PC51167-5G
APOSPC51167-1GEA 43.5 EUR
APOSPC51167-1G APOSPC51167-250MG APOSPC51167-5G
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formula: C₇H₄F₃NO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08457463
CAS Number: 933673-33-7