4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC51165-1G
PC51165-250MG
APOSPC51165-1GEA
219
EUR
APOSPC51165-1G
APOSPC51165-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formula:
C₇H₄BrFO₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD23703631 CAS Number: 1429321-82-3 |