Methyl 2,2-difluoropropanoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Methyl 2,2-difluoropropionate
PC51164-1G
PC51164-5G
PC51164-25G
APOSPC51164-1GEA
77.1
EUR
APOSPC51164-1G
APOSPC51164-5G
APOSPC51164-25G
Methyl 2,2-difluoropropanoate
Methyl 2,2-difluoropropanoate
Formula:
C₄H₆F₂O₂ Peso molecolare: 124,086 g/mol Punto di ebollizione: 93…95 °C Densità: 1,182 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20489374 CAS Number: 38650-84-9 UN: 1993 ADR: 3,II |