Stampa…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoxaline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1,4-benzodiazine
PC51163-1G PC51163-250MG
APOSPC51163-1GEA 219 EUR
APOSPC51163-1G APOSPC51163-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoxaline
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoxaline
Formula: C₉H₄ClF₃N₂
Punto di ebollizione: 262,2 °C
Punto di fusione: 117…120 °C
Flash Pt: 125,6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05669533
CAS Number: 41213-32-5