Stampa…
2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51160-1G PC51160-5G PC51160-250MG
APOSPC51160-1GEA 219 EUR
APOSPC51160-1G APOSPC51160-5G APOSPC51160-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
Formula: C₅H₃BrF₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD23166764
CAS Number: 1426290-09-6