Stampa…
5'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, 1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC51159-1G PC51159-250MG PC51159-5G
APOSPC51159-1GEA 256 EUR
APOSPC51159-1G APOSPC51159-250MG APOSPC51159-5G
5'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone 95%
5'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
Formula: C₈H₃BrF₄O
Peso molecolare: 271,006 g/mol
Punto di ebollizione: 53 °C (1 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12547807
CAS Number: 617706-15-7