3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)phenol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC51156-1G
PC51156-5G
APOSPC51156-1GEA
306
EUR
APOSPC51156-1G
APOSPC51156-5G
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Formula:
C₇H₃BrF₃NO₃ Peso molecolare: 286,003 g/mol Punto di ebollizione: 64…68 °C (1 mm Hg) Punto di fusione: 21…23 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01569845 CAS Number: 206759-48-0 |