Stampa…
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene
PC51153-1G PC51153-5G PC51153-25G
APOSPC51153-1GEA 52.4 EUR
APOSPC51153-1G APOSPC51153-5G APOSPC51153-25G
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol 97%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrFNO₃
Peso molecolare: 235,995 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14583144
CAS Number: 1016234-87-9