Stampa…
3-Bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-4-(pentafluorothio)phenol, 2-Bromo-4-(pentafluorosulphanyl)phenol
PC51151-1G PC51151-250MG
APOSPC51151-1GEA 384 EUR
APOSPC51151-1G APOSPC51151-250MG
3-Bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
3-Bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄BrF₅OS
Peso molecolare: 299,056 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23166763
CAS Number: 1426290-12-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III