Stampa…
2-Fluoro-6-methylbenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (6-Fluoro-o-tolyl)methanol, (2-Fluoro-6-methylphenyl)methanol
PC51146-1G PC51146-5G
APOSPC51146-1GEA 56.8 EUR
APOSPC51146-1G APOSPC51146-5G
2-Fluoro-6-methylbenzyl alcohol 97%
2-Fluoro-6-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO
Peso molecolare: 140,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660280
CAS Number: 478163-35-8