Stampa…
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1-ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene, 3-Bromo-4-ethynylphenyl trifluoromethyl ether
PC51142-1G PC51142-250MG
APOSPC51142-1GEA 147 EUR
APOSPC51142-1G APOSPC51142-250MG
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formula: C₉H₄BrF₃O
Peso molecolare: 265,027 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD23166760
CAS Number: 1426290-11-0