Stampa…
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl)acetonitrile, 5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzyl cyanide
PC51137-1G PC51137-5G PC51137-25G
APOSPC51137-1GEA 58.2 EUR
APOSPC51137-1G APOSPC51137-5G APOSPC51137-25G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenylacetonitrile 97%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₄BrClFN
Peso molecolare: 248,479 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23166759
CAS Number: 1426290-08-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III