Stampa…
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-carboxy-5-fluoroaniline, 5-Bromo-4-fluoroanthranilic acid
PC51135-25G PC51135-5G PC51135-100G
APOSPC51135-25GEA 256 EUR
APOSPC51135-25G APOSPC51135-5G APOSPC51135-100G
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Peso molecolare: 234,023 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06409112
CAS Number: 143945-65-7