2-Bromo-5-fluoro-4-nitrotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Bromo-2-fluoro-4-methylnitrobenzene, 1-Bromo-4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
PC51134-1G
PC51134-5G
PC51134-25G
APOSPC51134-1GEA
45.2
EUR
APOSPC51134-1G
APOSPC51134-5G
APOSPC51134-25G
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrotoluene 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrotoluene
Formula:
C₇H₅BrFNO₂ Peso molecolare: 234,023 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11110550 CAS Number: 170098-98-3 |