Stampa…
(2S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2S)-2-Hydroxy-1,1,1-trifluoropropane
PC51130-1G PC51130-250MG PC51130-5G
APOSPC51130-1GEA 546 EUR
APOSPC51130-1G APOSPC51130-250MG APOSPC51130-5G
(2S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
(2S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
Formula: C₃H₅F₃O
Peso molecolare: 114,066 g/mol
Punto di ebollizione: 77…78 °C (754 mm Hg)
Punto di fusione: –52 °C
Densità: 1,2799 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797331
CAS Number: 3539-97-7
UN: 1987
ADR: 3,II