Stampa…
3-Fluoro-4-hydroxy-2-(morpholin-4-yl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC51128-1G PC51128-250MG PC51128-500MG
APOSPC51128-1GEA 454 EUR
APOSPC51128-1G APOSPC51128-250MG APOSPC51128-500MG
3-Fluoro-4-hydroxy-2-(morpholin-4-yl)pyridine
3-Fluoro-4-hydroxy-2-(morpholin-4-yl)pyridine
Formula: C₉H₁₁FN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20327977
CAS Number: 1344046-08-7