Stampa…
2,3-Difluoro-4-hydroxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51124-1G PC51124-500MG
APOSPC51124-1GEA 452 EUR
APOSPC51124-1G APOSPC51124-500MG
2,3-Difluoro-4-hydroxypyridine 98%
2,3-Difluoro-4-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃F₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16610798
CAS Number: 1227579-00-1