Stampa…
2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-3-fluoropyridin-4-ol
PC51119-100MG PC51119-1G PC51119-5G
APOSPC51119-100MGEA 65.5 EUR
APOSPC51119-100MG APOSPC51119-1G APOSPC51119-5G
2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃ClFNO
Peso molecolare: 147,535 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189885
CAS Number: 1184172-46-0