Stampa…
2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51118-1G PC51118-250MG
APOSPC51118-1GEA 321 EUR
APOSPC51118-1G APOSPC51118-250MG
2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃BrFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189884
CAS Number: 1196152-88-1