Stampa…
2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51115-1G PC51115-250MG PC51115-5G
APOSPC51115-1GEA 156 EUR
APOSPC51115-1G APOSPC51115-250MG APOSPC51115-5G
2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine 96%
2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃F₂NO
Punto di fusione: 124…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044351
CAS Number: 209328-85-8